Boc-D-Tic-OH
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14588-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR14588-1G APOSOR14588-5G APOSOR14588-250MG
Boc-D-Tic-OH
Boc-D-Tic-OH
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 115962-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité