N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14598-25G OR14598-5G
APOSOR14598-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR14598-25G APOSOR14598-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079671
Numéro CAS: 58438-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité