2-Bromo-6-formylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
2-Bromo-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 79…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683546
Numéro CAS: 34160-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité