N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Formule: C₁₂H₁₇NO₄S
MW: 271,331 g/mol
Point de fusion: 71…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062051
Numéro CAS: 56675-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité