Fmoc-Thi-OH
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14644-1G OR14644-25G OR14644-5G
APOSOR14644-1GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR14644-1G APOSOR14644-25G APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formule: C₂₂H₁₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065676
Numéro CAS: 130309-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité