Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14648-1G OR14648-250MG OR14648-5G
APOSOR14648-1GEA 237 EUR InStock
APOSOR14648-1G APOSOR14648-250MG APOSOR14648-5G
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Formule: C₂₂H₁₉NO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151916
Numéro CAS: 186320-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité