Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-3-(4-pyridyl)-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-4-Pal-OH
OR14664-5G
APOSOR14664-5GEA 120 EUR InStock
APOSOR14664-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
MW: 388,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672566
Numéro CAS: 169555-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité