1-Bromo-4-butylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)butane
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Bromo-4-butylbenzène
1-Bromo-4-butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Densité: 1.208 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040934
Numéro CAS: 41492-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité