(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, Boc-D-AcPAC, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR14678-5G
APOSOR14678-5GEA 253 EUR InStock
APOSOR14678-5G
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320857
Numéro CAS: 261165-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité