N-(4-Bromobutyl)phtalimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1468-100G OR1468-25G OR1468-5G
APOSOR1468-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR1468-100G APOSOR1468-25G APOSOR1468-5G
N-(4-Bromobutyl)phtalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité