2-Chloro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14687-5GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR14687-5G APOSOR14687-1G APOSOR14687-25G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077921
Numéro CAS: 103616-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité