4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14691-10G OR14691-5G OR14691-1G
APOSOR14691-10GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR14691-10G APOSOR14691-5G APOSOR14691-1G
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Point de fusion: 263 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063065
Numéro CAS: 14173-39-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité