Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-L-phenylalanine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR14693-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR14693-1G APOSOR14693-5G APOSOR14693-25G
2-Bromo-L-phenylalanine 97%
2-Bromo-L-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03092958
Numéro CAS: 42538-40-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité