(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR14697-100GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR14697-100G
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002619
Numéro CAS: 943-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité