L-1-Naphthylalanine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(1-Naphthyl)-L-alanineH-1-Nal-OH(S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
APOSOR14711-5GEA 104 EUR InStock
APOSOR14711-5G APOSOR14711-100MG APOSOR14711-10G APOSOR14711-1G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,252 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066086
Numéro CAS: 55516-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité