3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
OR14723-1G
APOSOR14723-1GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR14723-1G
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079676
Numéro CAS: 64090-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité