3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14732-1G OR14732-5G
APOSOR14732-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR14732-1G APOSOR14732-5G
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064335
Numéro CAS: 22951-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité