L-Allylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14736-1G OR14736-5G
APOSOR14736-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR14736-1G APOSOR14736-5G
L-Allylglycine
L-Allylglycine
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 283 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002627
Numéro CAS: 16338-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité