2-Allyl-D-glycine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
OR14737-5G
APOSOR14737-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR14737-5G
2-Allyl-D-glycine 98%
2-Allyl-D-glycine
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063104
Numéro CAS: 54594-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité