3,3-Diphenyl-L-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14742-10G OR14742-1G OR14742-5G
APOSOR14742-10GEA 521 EUR InStock
APOSOR14742-10G APOSOR14742-1G APOSOR14742-5G
3,3-Diphenyl-L-alanine
3,3-Diphenyl-L-alanine
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631989
Numéro CAS: 149597-92-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité