Triacetyl resveratrol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14747-5G OR14747-10G
APOSOR14747-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR14747-5G APOSOR14747-10G
Triacetyl resveratrol 98+%
Triacetyl resveratrol
Formule: C₂₀H₁₈O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01546481
Numéro CAS: 42206-94-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité