2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367779
Numéro CAS: 607373-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité