Bromo-1-naphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 135 EUR InStock
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
Bromo-1-naphtalène 98%
Bromo-1-naphtalène
Formule: C₁₀H₇Br
Point d'ébullition: 279…281 °C
Point de fusion: –2 to 0 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003868
Numéro CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité