N-Boc-L-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point de fusion: 79…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037225
Numéro CAS: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité