Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1478-25GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013982
Numéro CAS: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité