(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinemethanol, 5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine, (6-Methylpyridin-3-yl)methanol, 5-Hydroxymethyl-2-picoline
OR14843-25G
APOSOR14843-25GEA 220 EUR InStock
APOSOR14843-25G
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692003
Numéro CAS: 34107-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité