2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14882-1G OR14882-250MG OR14882-5G
APOSOR14882-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR14882-1G APOSOR14882-250MG APOSOR14882-5G
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879905
Numéro CAS: 864776-02-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité