D(-)-allo-Isoleucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucine 97%
D(-)-allo-Isoleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1.235 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066445
Numéro CAS: 1509-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité