5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1490-1G OR1490-5G OR1490-25G
APOSOR1490-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1490-1G APOSOR1490-5G APOSOR1490-25G
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167,59 g/mol
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012869
Numéro CAS: 5451-09-2
EINECS: 226-679-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité