(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
OR14900-100G OR14900-250G OR14900-500G
APOSOR14900-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14900-100G APOSOR14900-250G APOSOR14900-500G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Optical resolving agent.
Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008552
Numéro CAS: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité