(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14901-1KG OR14901-500G
APOSOR14901-1KGEA 118 EUR InStock
APOSOR14901-1KG APOSOR14901-500G
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid 98%
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Optical resolving agent.
Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Point de fusion: 166…172 °C (dec.)
Densité: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064440
Numéro CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité