2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14903-100GEA 64 EUR InStock
APOSOR14903-100G APOSOR14903-1KG
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Formule: C₄H₉N₅O₅S
MW: 239,21 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012785
Numéro CAS: 35011-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité