4-Méthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 259 EUR InStock
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Méthylquinoléine
4-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 261…263 °C
Point de fusion: 44478 °C
Densité: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006784
Numéro CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité