7-Chloroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14909-1G OR14909-5G OR14909-25G
APOSOR14909-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14909-1G APOSOR14909-5G APOSOR14909-25G
7-Chloroquinoléine
7-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
MW: 163,6036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956370
Numéro CAS: 612-61-3
EINECS: 612-108-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité