2,5-Dibromothiophène > 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR14924-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR14924-250G APOSOR14924-50G APOSOR14924-500G APOSOR14924-100G
2,5-Dibromothiophène > 98%
2,5-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,147 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005420
Numéro CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité