3,4,5-Trichloropyridazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14946-1G OR14946-25G OR14946-5G
APOSOR14946-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14946-1G APOSOR14946-25G APOSOR14946-5G
3,4,5-Trichloropyridazine 99%
3,4,5-Trichloropyridazine
Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C/14mmHg
Point de fusion: 54…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006464
Numéro CAS: 14161-11-6
EINECS: 238-006-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité