Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, Methyl 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR1496-1G OR1496-5G OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR1496-1G APOSOR1496-5G APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,63 g/mol
Point d'ébullition: 100…108 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216528
Numéro CAS: 205985-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité