Chlorure de butane-1-sulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14981-100G OR14981-25G
APOSOR14981-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR14981-100G APOSOR14981-25G
Chlorure de butane-1-sulfonyle 98%
Chlorure de butane-1-sulfonyle
Formule: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,63 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007464
Numéro CAS: 2386-60-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité