Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobutyrate d'éthyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR14983-1KGEA 205 EUR InStock
APOSOR14983-1KG APOSOR14983-500G APOSOR14983-100G
4-Bromobutyrate d'éthyle 97%
4-Bromobutyrate d'éthyle


Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/10mmHg
Densité: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000259
Numéro CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité