Ethylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phenylethane
OR14988-100G OR14988-25G
APOSOR14988-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR14988-100G APOSOR14988-25G
Ethylbenzène
Ethylbenzène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
ONU: 1175
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité