1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
OR14995-1G OR14995-5G OR14995-25G
APOSOR14995-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G APOSOR14995-25G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Point de fusion: 210…216 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077436
Numéro CAS: 1621-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité