Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14997-25G OR14997-5G OR14997-1G
APOSOR14997-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR14997-25G APOSOR14997-5G APOSOR14997-1G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Formule: C₄H₆ClNO₃
MW: 151,5483 g/mol
Point de fusion: 70…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010209
Numéro CAS: 14337-43-0
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité