(R)-(-)-1-Phényl-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 725 EUR InStock
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phényl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phényl-2-propanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 219…221 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1572-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité