4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00962666
Numéro CAS: 3360-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité