Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,9400 g/mol
Point de fusion: 45…49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144771
Numéro CAS: 181765-86-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité