4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
OR15014-25G
APOSOR15014-25GEA 296 EUR InStock
APOSOR15014-25G
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22 g/mol
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191783
Numéro CAS: 53937-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité