2-Iodothiophène 98% stabilisé
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec cuivre
APOSOR15030-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR15030-100G APOSOR15030-25G
2-Iodothiophène 98% stabilisé
2-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 2,064 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité