3-Bromo-2-chlorothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-100GEA 275 EUR InStock
APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-chlorothiophène 98%
3-Bromo-2-chlorothiophène
Formule: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/9mmHg
Densité: 1.808 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043883
Numéro CAS: 40032-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité