2-Bromo-4-chloroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Point d'ébullition: 127 °C/20mmHg
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041313
Numéro CAS: 873-38-1
EINECS: 212-837-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité