4-Chloro-m-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15033-25G OR15033-100G
APOSOR15033-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR15033-25G APOSOR15033-100G
4-Chloro-m-toluidine 98%
4-Chloro-m-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066332
Numéro CAS: 7149-75-9
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité